Natriumcholat
Lieferant: Serva
Synonyme: Natrium-3alpha,7alpha,12alpha-trihydroxy-5beta-cholanoat, Natrium-3α,7α,12α-trihydroxy-5β-cholanoat, 3α,7α,12α-Trihydroxycholan-24-säure Natriumsalz, 3α,7α,12α-Trihydroxycholansäure Natriumsalz, 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholan-24-säure Natriumsalz, Cholsäure Natriumsalz, 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholansäure Natriumsalz
17126.02 17126.03
SERA17126.02EA 0 EUR
SERA17126.02 SERA17126.03
Natriumcholat
Natriumcholat
Formel: C₂₄H₃₉NaO₅
Molecular Weight: 430,56 g/mol
Schmelzpunkt: 198 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150749
CAS-Nummer: 361-09-1
EINECS: 206-643-5