2-(4-Iodphenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazoliumchlorid
Lieferant: Serva
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(4-Iodphenyl)-2-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazoliumchlorid, 2-(4-Iodphenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazoliumchlorid, INT, Iodnitrotetrazoliumchlorid, 3-(4-Iodphenyl)-2-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazoliumchlorid
26840.02
26840.03
26840.04
SERA26840.02EA
91.2
EUR
SERA26840.02
SERA26840.03
SERA26840.04
2-(4-Iodphenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazoliumchlorid
2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazolium chloride
Formel:
C₁₉H₁₃ClIN₅O₂ Molecular Weight: 505.7 g/mol Schmelzpunkt: 227…229 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00011961 CAS-Nummer: 146-68-9 EINECS: 205-676-2 |