1-Methoxy-5-methylphenaziniummethylsulfat
Lieferant: Serva
Synonyme: 1-Methoxy-N-methylphenazoniummethylsulfat
28966.01 28966.02
SERA28966.01EA 0 EUR
SERA28966.01 SERA28966.02
1-Methoxy-5-methylphenaziniummethylsulfat
1-Methoxy-5-methylphenazinium methyl sulphate
Formel: C₁₅H₁₆N₂O₅S
Molecular Weight: 336.37 g/mol
MDL: MFCD00040648
CAS-Nummer: 65162-13-2
EINECS: 265-579-6