5-Methylphenaziniummethylsulfat
Lieferant: Serva
|
Gefahr
|
32030.01
32030.02
SERA32030.01EA
39.7
EUR
SERA32030.01
SERA32030.02
5-Methylphenaziniummethylsulfat
5-Methylphenazinium methyl sulphate
Formel:
C₁₄H₁₄N₂O₄S Schmelzpunkt: 198 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00011923 CAS-Nummer: 299-11-6 EINECS: 206-072-1 Merck Index: 12,06185 |