Phthalaldehyd
Lieferant: Serva
Gefahr
32800.01 32800.02 32800.03
SERA32800.01EA 61.8 EUR
SERA32800.01 SERA32800.02 SERA32800.03
Phthalaldehyd
Phthalaldehyd
Formel: C₈H₆O₂
Siedepunkt: 266 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 54…56 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 132 °C
MDL: MFCD00003335
CAS-Nummer: 643-79-8
EINECS: 211-402-2
UN: 2923
ADR: 8,II