D(-)-Ribose
Lieferant: Serva
34460.02 34460.04
SERA34460.02EA 0 EUR
SERA34460.02 SERA34460.04
D(-)-Ribose
D(-)-Ribose
Formel: C₅H₁₀O₅
Molecular Weight: 150.13 g/mol
Siedepunkt: 331
Schmelzpunkt: 90…95 °C
Dichte: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00135453
CAS-Nummer: 50-69-1
EINECS: 200-059-4
Merck Index: 12,08371