1-Ethyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
00768-50G-F 00768-5G-F
SIAL00768-50G-FEA 616 EUR
SIAL00768-50G-F SIAL00768-5G-F
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate
Formel: C₆H₁₁BF₄N₂
Molecular Weight: 197.97 g/mol
Siedepunkt: ∼200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼15 °C
Dichte: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C
MDL: MFCD00216668
CAS-Nummer: 143314-16-3