EDTA Dikaliumsalz Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Edetinsäure Dikaliumsalz Dihydrat, EDTA-K2 Dihydrat, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Dikaliumsalz Dihydrat, Ethylendiamintetraessigsäure Dikaliumsalz Dihydrat, Dikaliumdihydrogenethylendiamintetraacetat Dihydrat, Ethylendiamintetraessigsäure di-Kaliumsalz Dihydrat, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Dikaliumsalz Dihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
03659-100G
03659-500G
SIAL03659-100GEA
107
EUR
SIAL03659-100G
SIAL03659-500G
EDTA Dikaliumsalz Dihydrat, Sigma-Aldrich®
EDTA Dikaliumsalz Dihydrat
Formel:
C₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O Molecular Weight: 404,46 g/mol Schmelzpunkt: 272 °C Dichte: 1 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150036 CAS-Nummer: 25102-12-9 EINECS: 217-895-0 Merck Index: 13,03546 |