EDTA Trikaliumsalz Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Edetinsäure Trikaliumsalz Dihydrat, Ethylendiamintetraessigsäure Trikaliumsalz Dihydrat, Ethylendiamintetraessigsäure tri-Kaliumsalz Dihydrat, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Trikaliumsalz Dihydrat, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Trikaliumsalz Dihydrat, EDTA-K3 Dihydrat, Trikaliumhydrogenethylendiamintetraacetat Dihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
03664-100G
03664-500G
SIAL03664-100GEA
176
EUR
SIAL03664-100G
SIAL03664-500G
EDTA Trikaliumsalz Dihydrat, Sigma-Aldrich®
EDTA Trikaliumsalz Dihydrat
Formel:
C₁₀H₁₃K₃N₂O₈·2H₂O Molecular Weight: 442.55 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149672 CAS-Nummer: 65501-24-8 EINECS: 241-543-5 |