1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium Tetrafluoroborate, [BDiMIM] [BF4]
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
04383-50G-F
04383-5G-F
SIAL04383-50G-FEA
243
EUR
SIAL04383-50G-F
SIAL04383-5G-F
1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumtetrafluoroborate
Formel:
C₉H₁₇BF₄N₂ Molecular Weight: 240,05 g/mol Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD03427618 CAS-Nummer: 402846-78-0 |