(2-Bromethyl)ammoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-Bromethylamin Hydrobromid, 1-Amino-2-bromethan Hydrobromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
06670-100G 06670-500G
SIAL06670-100GEA 37.8 EUR
SIAL06670-100G SIAL06670-500G
(2-Bromethyl)ammoniumbromid, Sigma-Aldrich®
2-Bromethylamine hydrobromide
Formel: BrCH₂CH₂NH₃Br
Molecular Weight: 204,89 g/mol
Schmelzpunkt: 170…173 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012886
CAS-Nummer: 2576-47-8
EINECS: 219-924-2