(4-tert-Butylphenoxy)essigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(4-(tert-Butyl)phenoxy)acetic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
0710000-25G 0710000-5G
SIAL0710000-25GEA 69.6 EUR
SIAL0710000-25G SIAL0710000-5G
(4-tert-Butylphenoxy)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(4-tert-Butylphenoxy)essigsäure
Formel: (C₆H₄(C(CH₃)₃))CH₂COOH
Molecular Weight: 208,26 g/mol
MDL: MFCD00021758
CAS-Nummer: 1798-04-5