Octadecyltrichlorsilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Trichlor(octadecyl)silan, Octadecylsilyltrichlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
104817-100G 104817-25G 104817-500G
SIAL104817-100GEA 372 EUR
SIAL104817-100G SIAL104817-25G SIAL104817-500G
Octadecyltrichlorsilan, Sigma-Aldrich®
Octadecyltrichlorsilan
Formel: C₁₈H₃₇Cl₃Si
Molecular Weight: 387,94 g/mol
Siedepunkt: 361 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 22 °C
Dichte: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 89 °C
MDL: MFCD00000484
CAS-Nummer: 112-04-9
EINECS: 203-930-7
UN: 1800
ADR: 8,II