2-Aminobenzothiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Benzothiazol-2-ylamin, Cer(III)-Ionophor II
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
108812-100G 108812-5G
SIAL108812-100GEA 68 EUR
SIAL108812-100G SIAL108812-5G
2-Aminobenzothiazol, Sigma-Aldrich®
2-Aminobenzothiazole
Formel: C₇H₆N₂S
Molecular Weight: 150.2 g/mol
Siedepunkt: 190…195 °C (0.05 mmHg)
Schmelzpunkt: 127…130 °C
MDL: MFCD00005785
CAS-Nummer: 136-95-8
EINECS: 205-268-4
Merck Index: 13,00423