4-Chlor-o-phenylendiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Chlor-1,2-phenylendiamin, 4-Chlorbenzol-1,2-diamin, 1-Chlor-3,4-diaminobenzol, 4-Chlor-1,2-diaminobenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
108871-25G 108871-5G
SIAL108871-25GEA 89.1 EUR
SIAL108871-25G SIAL108871-5G
4-Chlor-o-phenylendiamin, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-o-phenylendiamin
Formel: C₆H₇ClN₂
Molecular Weight: 142,59 g/mol
Siedepunkt: 280 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 89…90 °C
MDL: MFCD00011691
CAS-Nummer: 95-83-0
EINECS: 202-456-8