Methacrylamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methylpropensäureamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
109606-250G
109606-500G
SIAL109606-250GEA
40.9
EUR
SIAL109606-250G
SIAL109606-500G
Methacrylamid, Sigma-Aldrich®
Methacrylamid
Formel:
C₄H₇NO Molecular Weight: 85.11 g/mol Siedepunkt: 215 Schmelzpunkt: 106…109 °C Dichte: 1.053 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 103 |
MDL:
MFCD00008018 CAS-Nummer: 79-39-0 EINECS: 201-202-3 |