Butylvinylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: n-Butyl vinyl ether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
110299-100ML 110299-1L 110299-2L 110299-500ML
SIAL110299-100MLEA 50.7 EUR
SIAL110299-100ML SIAL110299-1L SIAL110299-2L SIAL110299-500ML
Butylvinylether, Sigma-Aldrich®
Butylvinylether
Formel: C₆H₁₂O
Molecular Weight: 100,16 g/mol
Siedepunkt: 94 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –91,9 °C
Dichte: 0,7804 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009454
CAS-Nummer: 111-34-2
EINECS: 203-860-7
UN: 3271
ADR: 3,II