1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol Hemihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: β,β,β-Trichlor-tert-butylalkohol Hemihydrat, Chloreton Hemihydrat, Chlorbutol Hemihydrat, 2-Methyl-1,1,1-trichlor-2-propanol Hemihydrat, Chlorbutanol Hemihydrat, Acetonchloroform Hemihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
112054-250G 112054-500G 112054-50G
SIAL112054-250GEA 91.2 EUR
SIAL112054-250G SIAL112054-500G SIAL112054-50G
1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol Hemihydrat, Sigma-Aldrich®
1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol Hemihydrat
Formel: C₈H₁₆Cl₆O₃
Molecular Weight: 372.93 g/mol
Siedepunkt: 167
Schmelzpunkt: 78
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02179352
CAS-Nummer: 6001-64-5
EINECS: 200-317-6