Ethylsalicylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxybenzoesäureethylester, Ethyl-2-hydroxybenzoat, Salicylsäureethylester
112291-250G 112291-100G
SIAL112291-250GEA 48.4 EUR
SIAL112291-250G SIAL112291-100G
Ethylsalicylat, Sigma-Aldrich®
Ethylsalicylat
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166,18 g/mol
Siedepunkt: 234 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002215
CAS-Nummer: 118-61-6
EINECS: 204-265-5
Merck Index: 13,03881