Crotonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
113018-3KG
113018-500G
SIAL113018-3KGEA
267
EUR
SIAL113018-3KG
SIAL113018-500G
Crotonsäure, Sigma-Aldrich®
Crotonsäure
Formel:
C₄H₆O₂ Siedepunkt: 185…199 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 71…72 °C Dichte: 1,02 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 90 °C |
MDL:
MFCD00002701 CAS-Nummer: 107-93-7 EINECS: 203-533-9 UN: 2823 ADR: 8,III Merck Index: 13,02625 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...