2-Formylbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Carboxybenzaldehyd, Phthalaldehydsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
116017-100G 116017-25G
SIAL116017-100GEA 107 EUR
SIAL116017-100G SIAL116017-25G
2-Formylbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2-Formylbenzoesäure
Formel: C₈H₆O₃
Molecular Weight: 150.13 g/mol
Siedepunkt: 101 °C (0.4 mmHg)
Schmelzpunkt: 95…98 °C
Dichte: 1.404 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003336
CAS-Nummer: 119-67-5
EINECS: 204-342-3