9-Decen-1-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Decen-10-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
118354-10G 118354-5G
SIAL118354-10GEA 57.3 EUR
SIAL118354-10G SIAL118354-5G
9-Decen-1-ol, Sigma-Aldrich®
9-Decen-1-ol
Formel: C₁₀H₂₀O
Molecular Weight: 156,27 g/mol
Siedepunkt: 234 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –13 °C
Dichte: 0,8446 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002992
CAS-Nummer: 13019-22-2
EINECS: 235-878-6