2-Desoxy-D(-)-ribose, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Desoxy-D(-)-erythropentose, 2-Desoxy-D(-)-arabinose, Thyminose
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
121649-1G 121649-25G 121649-5G
SIAL121649-1GEA 30.5 EUR
SIAL121649-1G SIAL121649-25G SIAL121649-5G
2-Desoxy-D(-)-ribose, Sigma-Aldrich®
2-Desoxy-D(-)-ribose
Formel: C₅H₁₀O₄
Molecular Weight: 134,13 g/mol
Siedepunkt: 292 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 95…97 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00135904
CAS-Nummer: 533-67-5
EINECS: 208-573-0
Merck Index: 13,02925