2-Aminothiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Thiazol-2-ylamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
123129-100G 123129-500G 123129-5G
SIAL123129-100GEA 48.6 EUR
SIAL123129-100G SIAL123129-500G SIAL123129-5G
2-Aminothiazol, Sigma-Aldrich®
2-Aminothiazole
Formel: C₃H₄N₂S
Molecular Weight: 100,14 g/mol
Siedepunkt: 216 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 86…89 °C
Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005325
CAS-Nummer: 96-50-4
EINECS: 202-511-6
Merck Index: 13,00479