10-Undecensäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Undecylensäure, Undec-10-ensäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
124672-100ML 124672-500ML
SIAL124672-100MLEA 27.2 EUR
SIAL124672-100ML SIAL124672-500ML
10-Undecensäure, Sigma-Aldrich®
Undec-10-enoic acid
Formel: C₁₁H₂₀O₂
Molecular Weight: 184,28 g/mol
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 24 °C
Dichte: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 146 °C
MDL: MFCD00004442
CAS-Nummer: 112-38-9
EINECS: 203-965-8
Merck Index: 12,09983