4-Formylbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Terephthalaldehydsäure, 4-Carboxybenzaldehyd
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
124915-100G 124915-10G 124915-25G
SIAL124915-100GEA 136 EUR
SIAL124915-100G SIAL124915-10G SIAL124915-25G
4-Formylbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-Formylbenzoesäure
Formel: C₈H₆O₃
Molecular Weight: 150.13 g/mol
Siedepunkt: 306
Schmelzpunkt: 148
MDL: MFCD00006951
CAS-Nummer: 619-66-9
EINECS: 210-607-4