N-Ethylbenzylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: N-Benzylethylamin, Benzyl-ethylamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
126993-100ML 126993-25ML
SIAL126993-100MLEA 108 EUR
SIAL126993-100ML SIAL126993-25ML
N-Ethylbenzylamin, Sigma-Aldrich®
N-Ethylbenzylamin
Formel: C₆H₅CH₂NHCH₂CH₃
Molecular Weight: 135.21 g/mol
Siedepunkt: 168
Dichte: 0.909 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009031
CAS-Nummer: 14321-27-8
EINECS: 238-265-1
UN: 2735
ADR: 8 II