1-Naphthylmethylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-(Aminomethyl)naphthalin, Naphthalin-1-methylamin, α-Naphtylmethylamin, 1-Naphthalinmethylamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
127035-25G 127035-5G
SIAL127035-25GEA 215 EUR
SIAL127035-25G SIAL127035-5G
1-Naphthylmethylamin, Sigma-Aldrich®
1-Naphthylmethylamin
Formel: C₁₁H₁₁N
Molecular Weight: 157,22 g/mol
Siedepunkt: 92 °C (0,1 mmHg)
Schmelzpunkt: 267…269 °C
Dichte: 1,0958 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004048
CAS-Nummer: 118-31-0
EINECS: 204-244-0