N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: N-(Trimethylsilyl)diethylamin, N,N-Diethylaminotrimethylsilan, Trimethylsilyldiethylamin, N,N-Diethyltrimethylsilylamin, (Diethylamino)trimethylsilan, TMSDEA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
127256-100G 127256-25G
SIAL127256-100GEA 108 EUR
SIAL127256-100G SIAL127256-25G
N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamin, Sigma-Aldrich®
N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamin
Formel: C₇H₁₉NSi
Molecular Weight: 145,32 g/mol
Siedepunkt: 126…127 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 0,7074 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 15 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009040
CAS-Nummer: 996-50-9
EINECS: 213-637-6