N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Trimethylsilyl-N-trimethylsilylacetamidat, Dynasylan, N,O-Bis(trimethylsilyl)essigsäureamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
128910-100ML 128910-10ML 128910-1L 128910-25ML
SIAL128910-100MLEA 132 EUR
SIAL128910-100ML SIAL128910-10ML SIAL128910-1L SIAL128910-25ML
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid, Sigma-Aldrich®
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid
Formel: C₈H₂₁NOSi₂
Molecular Weight: 203,43 g/mol
Siedepunkt: 162 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼24 °C
Dichte: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 40 °C
MDL: MFCD00008270
CAS-Nummer: 10416-59-8
EINECS: 233-892-7
UN: 2920
ADR: 8,II