Maleimid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Maleinsäureimid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
129585-10G 129585-25G 129585-2G
SIAL129585-10GEA 129 EUR
SIAL129585-10G SIAL129585-25G SIAL129585-2G
Maleimid, Sigma-Aldrich®
Maleimid
Formel: C₄H₃NO₂
Molecular Weight: 97.07 g/mol
Siedepunkt: 102…105 °C (55 mmHg)
Schmelzpunkt: 90…93 °C
Dichte: 1.2493 g/cm³ (106 °C)
MDL: MFCD00005494
CAS-Nummer: 541-59-3
EINECS: 208-787-4
UN: 2923
ADR: 8 III