Ethylbenzoylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Benzoylessigsäureethylester
12990-100ML
12990-500ML
SIAL12990-100MLEA
65.4
EUR
SIAL12990-100ML
SIAL12990-500ML
Ethylbenzoylacetat, Sigma-Aldrich®
Ethylbenzoylacetat
Formel:
C₁₁H₁₂O₃ Molecular Weight: 192,21 g/mol Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: < 0 °C Dichte: 1,114 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 140 °C |
MDL:
MFCD00009196 CAS-Nummer: 94-02-0 EINECS: 202-295-3 Merck Index: 13,03803 |