Isobutyrophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Methyl-1-phenyl-1-propanon, Isopropylphenylketon, Phenylisopropylketon, α-Methylpropiophenon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
130362-100G 130362-25G
SIAL130362-100GEA 88.7 EUR
SIAL130362-100G SIAL130362-25G
Isobutyrophenon, Sigma-Aldrich®
Isobutyrophenon
Formel: (C₆H₅)C(O)CH(CH₃)₂
Molecular Weight: 148.2 g/mol
Siedepunkt: 217
Schmelzpunkt: 1
Dichte: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008917
CAS-Nummer: 611-70-1
EINECS: 210-275-0