Ethylbromacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Bromessigsäureethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
133973-100G 133973-500G 133973-5G
SIAL133973-100GEA 36.8 EUR
SIAL133973-100G SIAL133973-500G SIAL133973-5G
Ethylbromacetat, Sigma-Aldrich®
Ethylbromacetat
Formel: BrCH₂COOCH₂CH₃
Molecular Weight: 167 g/mol
Siedepunkt: 159 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –38 °C
Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 58 °C
MDL: MFCD00000191
CAS-Nummer: 105-36-2
EINECS: 203-290-9
UN: 1603
ADR: 6.1,II