Amantadin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Aminotricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan, 1-Adamantylamin, 1-Aminoadamantan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
138576-100G 138576-25G 138576-5G
SIAL138576-100GEA 495 EUR
SIAL138576-100G SIAL138576-25G SIAL138576-5G
Amantadin, Sigma-Aldrich®
Amantadin
Formel: C₁₀H₁₇N
Molecular Weight: 151.25 g/mol
Siedepunkt: 214
Schmelzpunkt: 82
MDL: MFCD00074732
CAS-Nummer: 768-94-5
EINECS: 212-201-2
Merck Index: 12,00389