Methylcrotonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: trans-β-Methylacrylsäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
139459-100ML 139459-500ML 139459-5ML
SIAL139459-100MLEA 79.2 EUR
SIAL139459-100ML SIAL139459-500ML SIAL139459-5ML
Methylcrotonat, Sigma-Aldrich®
Methylcrotonat
Formel: C₅H₈O₂
Molecular Weight: 100,12 g/mol
Siedepunkt: 118 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,95 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009287
CAS-Nummer: 623-43-8
EINECS: 210-793-7
UN: 3272
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02625