Dinatriumsuccinat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,4-Butandisäure Dinatriumsalz, Bernsteinsäure Dinatriumsalz, Natriumsuccinat dibasisch
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
14160-100G
14160-500G
SIAL14160-100GEA
22.9
EUR
SIAL14160-100G
SIAL14160-500G
Dinatriumsuccinat, Sigma-Aldrich®
Dinatriumsuccinat
Formel:
C₄H₄Na₂O₄ Molecular Weight: 162.05 g/mol Dichte: 1.88 g/cm³ (30 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002790 CAS-Nummer: 150-90-3 EINECS: 205-778-7 Merck Index: 12,08828 |