Dinatriumsuccinat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Natriumsuccinat dibasisch Hexahydrat, 1,4-Butandisäure Dinatriumsalz Hexahydrat, Bernsteinsäure Dinatriumsalz Hexahydrat
14170-100G 14170-500G
SIAL14170-100GEA 34.8 EUR
SIAL14170-100G SIAL14170-500G
Dinatriumsuccinat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Dinatriumsuccinat Hexahydrat
Formel: NaOOCCH₂CH₂COONa·6H₂O
Molecular Weight: 270.14 g/mol
Schmelzpunkt: 300
Dichte: 1.529 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149117
CAS-Nummer: 6106-21-4
EINECS: 205-778-7
Merck Index: 13,08754