2,2,2-Trichlorethylchlorformiat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Chlorameisensäure(2,2,2-trichlorethyl)ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
142077-25G 142077-100G
SIAL142077-25GEA 69.8 EUR
SIAL142077-25G SIAL142077-100G
2,2,2-Trichlorethylchlorformiat, Sigma-Aldrich®
2,2,2-Trichlorethylchlorformiat
Formel: C₃H₂Cl₄O₂
Molecular Weight: 211,86 g/mol
Siedepunkt: 171 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1 °C
Dichte: 1,53 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000810
CAS-Nummer: 17341-93-4
EINECS: 241-363-7
UN: 3277
ADR: 6.1,II