5-Hydroxy-2-indolcarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Hydroxy-2-indolecarboxylic acid, 5-Hydroxy-1H-indole-2-carboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
143510-1G
143510-5G
SIAL143510-1GEA
63.2
EUR
SIAL143510-1G
SIAL143510-5G
5-Hydroxy-2-indolcarbonsäure, Sigma-Aldrich®
5-Hydroxyindole-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₇NO₃ Molecular Weight: 177,16 g/mol Schmelzpunkt: 245 °C |
MDL:
MFCD00005615 CAS-Nummer: 21598-06-1 EINECS: 244-468-6 |