α-Brom-p-toluonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-(Brommethyl)benzonitril, 4-(Brommethyl)benzoesäurenitril, p-(Brommethyl)benzonitril
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
144061-10G 144061-1G 144061-50G
SIAL144061-10GEA 96.8 EUR
SIAL144061-10G SIAL144061-1G SIAL144061-50G
α-Brom-p-toluonitril, Sigma-Aldrich®
α-Brom-p-toluonitril
Formel: C₈H₆BrN
Molecular Weight: 196,05 g/mol
Siedepunkt: 135…137 °C (0,6 mmHg)
Schmelzpunkt: 115 °C
MDL: MFCD00001829
CAS-Nummer: 17201-43-3
EINECS: 241-246-0
UN: 2923
ADR: 8,II