3-(Methylthio)anilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-(Methylmercapto)anilin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
144886-1G 144886-5G
SIAL144886-1GEA 24.5 EUR
SIAL144886-1G SIAL144886-5G
3-(Methylthio)anilin, Sigma-Aldrich®
3-(Methylthio)anilin
Formel: C₇H₉NS
Molecular Weight: 139,22 g/mol
Siedepunkt: 293 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,1464 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007793
CAS-Nummer: 1783-81-9
EINECS: 217-232-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III