α-Brom-m-toluonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: m-(Brommethyl)benzonitril, 3-(Brommethyl)benzoesäurenitril, 3-(Brommethyl)benzonitril
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
145610-10G 145610-50G
SIAL145610-10GEA 114 EUR
SIAL145610-10G SIAL145610-50G
α-Brom-m-toluonitril, Sigma-Aldrich®
α-Brom-m-toluonitril
Formel: C₈H₆BrN
Molecular Weight: 196,05 g/mol
Siedepunkt: 130 °C (4 mmHg)
Schmelzpunkt: 90…93 °C
MDL: MFCD00001809
CAS-Nummer: 28188-41-2
EINECS: 248-890-1
UN: 2923
ADR: 8,II