1-(2-Pyridyl)piperazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(1-Piperazinyl)pyridin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
151270-5G 151270-25G
SIAL151270-5GEA 56.4 EUR
SIAL151270-5G SIAL151270-25G
1-(2-Pyridyl)piperazin, Sigma-Aldrich®
1-(2-Pyridyl)piperazin
Formel: C₉H₁₃N₃
Molecular Weight: 163.22 g/mol
Siedepunkt: 293
Schmelzpunkt: 85…87 °C
Dichte: 1.07 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006216
CAS-Nummer: 34803-66-2
EINECS: 252-220-3