4-Pyridinylmethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 4-Pyridylcarbinol, Pyridin-4-methanol, 4-Pyridylmethanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
151629-100G 151629-25G
SIAL151629-100GEA 131 EUR
SIAL151629-100G SIAL151629-25G
4-Pyridinylmethanol, Sigma-Aldrich®
4-Pyridylmethanol
Formel: C₆H₇NO
Molecular Weight: 109,13 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 49…50 °C
Dichte: 1,15 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006442
CAS-Nummer: 586-95-8
EINECS: 209-590-6