Isoxazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
151637-25G 151637-5G
SIAL151637-25GEA 107 EUR
SIAL151637-25G SIAL151637-5G
Isoxazol, Sigma-Aldrich®
Isoxazole
Formel: C₃H₃NO
Molecular Weight: 69,06 g/mol
Siedepunkt: 95 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 10 °C
MDL: MFCD00003149
CAS-Nummer: 288-14-2
EINECS: 206-018-7