Thiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
151645-1G 151645-5G
SIAL151645-1GEA 32.3 EUR
SIAL151645-1G SIAL151645-5G
Thiazol, Sigma-Aldrich®
Thiazole
Formel: C₃H₃NS
Siedepunkt: 116,8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –34 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005315
CAS-Nummer: 288-47-1
EINECS: 206-021-3
Merck Index: 12,09442