Formaldehyd -Lösung 35% (w/w) stabilisiert, erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methanal, Formalin, Formol, Methylaldehyd
Stabilisierung:
10% Stabilisiert mit Methanol
15513-60KG
15513-2.5L
15513-1L
15513-1000KG
15513-4X2.5L
15513-60KGEA
622.32
EUR
15513-60KG
15513-2.5L
15513-1L
15513-1000KG
15513-4X2.5L
Formaldehyd -Lösung 35% (w/w) stabilisiert, erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Formaldehyd
Beilstein Number: 1209228
Formel:
CH₂O Molecular Weight: 30.03 g/mol Siedepunkt: 93…96 °C (1.013 hPa) Schmelzpunkt: <–15 °C Dichte: 1.080…1.090 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 64 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003274 CAS-Nummer: 50-00-0 EINECS: 200-001-8 UN: 2209 ADR: 8 III Merck Index: 13,04259 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 35.0 - 38.0 % |
Density (D 20/4) | effective |
Sulfated ash | Max. 0.01 % |
Acidity | complying |
Methanol (GC) | 9.0 - 15.0 Vol.% |
Residual solvents | complying |
Appearance of the solution | complying |
Autoignition Temperature | 572 °F |
Vapor Pressure | 52 mmHg ( 37 °C) |