Methacrylsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2-Methylpropensäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
155721-100G 155721-18KG 155721-2KG 155721-3KG 155721-500G 155721-5G
SIAL155721-100GEA 50.7 EUR
SIAL155721-100G SIAL155721-18KG SIAL155721-2KG SIAL155721-3KG SIAL155721-500G SIAL155721-5G
Methacrylsäure, Sigma-Aldrich®
Methacrylsäure
Formel: C₄H₆O₂
Molecular Weight: 86,09 g/mol
Siedepunkt: 163 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 15 °C
Dichte: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 68 °C
MDL: MFCD00002651
CAS-Nummer: 79-41-4
EINECS: 201-204-4
UN: 2531
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05967