3-Nitrophthalsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 3-Nitro-1,2-benzoldicarbonsäureanhydrid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
156884-25G 156884-5G
SIAL156884-25GEA 58 EUR
SIAL156884-25G SIAL156884-5G
3-Nitrophthalsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
3-Nitrophthalsäureanhydrid
Formel: C₈H₃NO₅
Schmelzpunkt: 159…162 °C
MDL: MFCD00005921
CAS-Nummer: 641-70-3
EINECS: 211-373-6